Learn More
BICASA Panel eléctrico con 4 tomas múltiples para la estación de trabajo Kompatto
Tienda BICASA ProductosDescripción
- Para la estación de trabajo de la serie Kompatto
- Instalado debajo del contador
- Soporte de marco de metal: revestimiento en polvo de poliuretano en color bonderizado gris claro mate
- Panel pirorretardante V0 de resina PP de polipropileno (UL 94) del color de la antracita: caja trasera ABS sellada
- Cable de alimentación de terminal FFC/2 (pirorretardante y baja emisión de halógenos) con enchufe
- 4 tomas múltiples (IP65) de 250 V/16 A/2P+E
Especificaciones
Especificaciones
| Recuento (salidas) | 4 |
| Para utilizar con (equipo) | Estación de trabajo de la serie Kompatto |
| Tensión | 230 V |
| Amperaje | 16 A |
| Color | Gris |
| Hertz | 50 Hz |
| Incluye | Cable, enchufe de alimentación |
| Tipo de salida | Varias tomas (IP65) |