Learn More
BICASA Panel eléctrico con 4 tomas británicas para la estación de trabajo Kompatto
Tienda BICASA ProductosDescripción
- Para la estación de trabajo de la serie Kompatto
- Instalado debajo del contador
- Soporte de marco de metal: revestimiento en polvo de poliuretano en color bonderizado gris claro mate
- Panel pirorretardante V0 de resina PP de polipropileno (UL 94) del color de la antracita: caja trasera ABS sellada
- Cable de alimentación de terminal FFC/2 (pirorretardante y baja emisión de halógenos) con enchufe
- Toma de interruptor de 2 polos dobles Gang moldeados en blanco 2XK2647WHI Logic Plus de 250 V/13 A/L+N+E
Especificaciones
Especificaciones
| Recuento (salidas) | 2 |
| Para utilizar con (equipo) | Estación de trabajo de la serie Kompatto |
| Longitud (imperial) | 3,4 in |
| Longitud (métrico) | 8,6 cm |
| Tensión | 230 V |
| Amperaje | 13 A |
| Certificaciones/conformidad | BS 1363: parte 2: 1995 |
| Color | Blanco |
| Incluye | Cable, enchufe de alimentación |
| Tipo de salida | Tomas de interruptor de polo doble Gang |
| Mostrar más |