Learn More
BICASA Panel eléctrico con 3 tomas suizas T23 para la estación de trabajo Kompatto
Tienda BICASA ProductosDescripción
- Para la estación de trabajo de la serie Kompatto
- Instalado debajo del contador
- Soporte de marco de metal: revestimiento en polvo de poliuretano en color bonderizado gris claro mate
- Panel pirorretardante V0 de resina PP de polipropileno (UL 94) del color de la antracita: caja trasera ABS sellada
- Cable de alimentación de terminal FFC/2 (pirorretardante y baja emisión de halógenos) con enchufe
- 3 tomas T23 (Feller) IP55/IP21: 250 V/16 A/L+N+PE
Especificaciones
Especificaciones
| Recuento (salidas) | 3 |
| Para utilizar con (equipo) | Estación de trabajo de la serie Kompatto |
| Tensión | 230 V |
| Amperaje | 16 A |
| Color | Blanco |
| Incluye | Cable, enchufe de alimentación |
| Tipo de salida | Tomas T23-1 (IP55/IP21) |
| Frecuencia | 50 Hz |