Learn More
Bochem™ Elevador eléctrico 240
Código de producto. 14853742
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
14853742 300 mm cada uno
1 options
Código de producto. 14853742 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 11220
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
El elevador eléctrico 240 Bochem™ viene con motor y sistema de control integrado en el gato de laboratorio.
  • Dimensiones, retraídas (an. x p. x al.): 240 x 240 x 120 mm
  • Altura máx.: 300 mm
  • Espacio de trabajo (an. x p.): 240 x 240 mm
  • Peso: 6 kg
  • Velocidad de elevación: 180 mm/min
  • Elevación máx. de tijera: 180 mm
  • Capacidad de carga máx. (dinámica): 25 kg
  • Par nominal: 8 Nm
  • Grado de protección: IP 30
  • Transformador de tensión de alimentación: De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
  • Salida: 24 V
  • Mando a distancia con pilas: 3 V, Litiumzelle CR2430
  • Temperatura ambiente admitida: De 5 a 45°C
  • Emisión de ruido: inferior a 40 dB (A)
  • Al garantizar un soporte absolutamente estable y una elevación y bajada sin oscilación, ofrece una seguridad perfecta
  • La tecnología de tijera extremadamente robusta y muy precisa de acero 18/10 y los componentes electrónicos están protegidos de forma duradera con un fuelle de PTFE químicamente resistente
Especificaciones
Material Acero inoxidable (18/10)
Altura (métrico) 300 mm
Longitud de la base (métrico) 240 mm
Anchura de la base (métrico) 240 mm