Learn More
WLD Tec™ Esterilizador eléctrico Sterimax
Código de producto. 11724169
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
139 x 175 x 129 mm
169 x 175 x 129 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11724169 169 x 175 x 129 mm cada uno
11794159 139 x 175 x 129 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11724169 Proveedor WLD Tec™ N.º de proveedor 5.101.000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fast, efficient, and flameless infrared loop sterilizer. WLD Tec™ Sterimax Infrared Sterilizer is ideally suited for use in any type of laboratory.
7 Ajustes angulares
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) 169 mm
Fondo de la cámara (métrico) 161 mm
Dimensiones (L x An) 169 x 175 mm
Diámetro de la cámara (métrico) 20 mm
Altura exterior (métrico) 129 mm
Longitud (métrico) 169 mm
Modelo Versión larga
Tipo de producto Esterilizador por infrarrojos
Temperatura (métrico) De 900 °C a 950 °C
Peso (métrico) 1,06 kg
Características 7 ajustes angulares
Incluye Asa de inoculación y soporte, bandeja para 3 instrumentos, destornillador, manual de instrucciones, garantía de 2 años (excepto piezas de desgaste)
Cantidad 1 unidad
Tensión 230 V
Vataje 225 W
Anchura exterior (métrico) 175 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 169 x 175 x 129 mm