Learn More
BICASA Panel eléctrico MECC con 4 tomas múltiples, interruptor automático
Código de producto. 17457383 Tienda BICASA Productos
Change view
Click to view available options
:
Panel eléctrico MECC con 4 tomas múltiples, interruptor automático
Código de producto.
17457383 Panel eléctrico MECC con 4 tomas múltiples, interruptor automático
1 options
Código de producto. 17457383 Proveedor BICASA N.º de proveedor MBEEITA
Panel eléctrico MECC con 4 tomas múltiples (IP65) 250 V/16 A/2 P+E y 1 interruptor automático 2P/16 A.
  • Se instala directamente en la columna de servicio MECC
  • Panel frontal moldeado con resina de PP: pirorretardante V0 (UL 94)
  • Paneles eléctricos CON TOMAS
    • Caja trasera de ABS pirorretardante sellada con prensaestopas
    • Equipado con cableado y cable de alimentación flexible
    • Autoextinguible FG7 (O) M1 y libre de halógenos
  • 4 tomas múltiples (IP65) de 250 V/16 A/2P+E
  • 1 interruptor automático 2P/16A
Especificaciones
Recuento (salidas) 4
Para utilizar con (equipo) Columna de servicio de la serie MECC
Tensión 230 V
Amperaje 16 A
Color Gris
Hertz 50
Incluye 1 interruptor automático (2 P/16 A)
Tipo de salida Varias tomas (IP65)