Descripción
- Se instala directamente en la columna de servicio MECC
- Panel frontal moldeado con resina de PP: pirorretardante V0 (UL 94)
- Paneles eléctricos CON TOMAS
- Caja trasera de ABS pirorretardante sellada con prensaestopas
- Equipado con cableado y cable de alimentación flexible
- Autoextinguible FG7 (O) M1 y libre de halógenos
- Toma de interruptor de 2 polos dobles Gang moldeados en blanco 2XK2647WHI Logic Plus de 250 V/13 A/L+N+E: alimentación normal
Especificaciones
Especificaciones
| Recuento (salidas) | 2 |
| Para utilizar con (equipo) | Columna de servicio de la serie MECC |
| Longitud (imperial) | 3,4 in |
| Longitud (métrico) | 8,6 cm |
| Tensión | 230 V |
| Amperaje | 13 A |
| Color | Blanco |
| Hertz | 50 |
| Tipo de salida | Tomas de interruptor de polo doble Gang |
| Anchura (imperial) | 5,7 in |
| Mostrar más |