Learn More
IKA™ Paquete ElectraSyn 2.0
Código de producto. 15840274 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
TFT
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
15840274 TFT 1 set
1 options
Código de producto. 15840274 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020008980
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Combinación de potenciostato, dispositivo analítico y placa de agitación con vial, soporte y electrodos.
  • Combina de forma exclusiva la electroquímica y la química orgánica sintética
  • Tres productos en uno: potenciostato, dispositivo analítico y placa agitadora
  • Facilita la adopción masiva de electroquímica para la síntesis orgánica preparativa
  • El paquete listo para su uso incluye todo lo necesario para su primer experimento
  • Admite accesorios como un carrusel que permite seis reacciones paralelas, electrodos de varios materiales y tamaños y una variada gama de viales
  • La aplicación ElectraSyn, disponible para iPhone y Android, permite la monitorización de experimentos de reacción y CV, la transmisión de datos y otras funciones.
  • Características y capacidades del dispositivo:
    • Estandarización
    • Capacidades analíticas
    • Modularidad
    • Interfaz de fácil uso
    • Agitación
    • Eficiencia futura
    • Pantalla líder del sector
    • Diseño estético
    • Conectividad
    • Facilidad de transporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) Cantidad de agitación: 0,1 l
Tipo de pantalla TFT
Salidas 100 mA, 30/10 V.
temp Intervalo de velocidad: 50-1500 rpm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 150 x 250 mm
Peso (métrico) 1,4 kg
Tensión 100/240 V, Tensión nominal de entrada: 48 VCC, Salida, 30/10 V
Vataje Entrada de alimentación: 39,84 W; valor nominal del motor: 9 W