Learn More
Eleclazine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Eleclazine hydrochloride shows concurrent protection against autonomically induced atrial premature beats, repolarization alternans and heterogeneity, and atrial fibrillation in porcine model. Eleclazine hydrochloride can be used to research cardiac arrhythmias.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eleclazine hydrochloride |
| CAS | 1448754-43-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H17ClF3N3O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | GS 6615 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (221.32 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C1N(CC2=NC=CC=N2)CCOC3=CC=C(C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4)C=C13.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 451.83 |
| Mostrar más |