Learn More
Eldecalcitol, TRC
Código de producto. 30010202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010202 10 mg 10 miligramos
30010248 1 mg 1 miligramo
30008002 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010202 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55554010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104121-92-8
Fórmula molecular C30 H50 O5
Peso molecular (g/mol) 490.72
Sinónimo (1α,2β,3β,5Z,7E)-2-(3-Hydroxypropoxy)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3,25-triol, 2β-(3-Hydroxypropoxy)-1α,25-dihydroxyvitamin D3, ED 71, Edirol, (1R,2R,3R,5Z)-2-(3-Hydroxypropoxy)-4-methylene-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-1-[(1R)-5-hydroxy-1,5-dimethylhexyl]-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-1,3-cyclohexanediol
Nombre IUPAC (1R,2R,3R,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-5-hidroxi-1,5-dimetil-hexilo]-7a-metil-2,3,3a,5,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-2-(3-hidroxipropoxi)-4-metileno-ciclohexano-1,3-diol
SMILES C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)[C@@H](OCCCO)[C@H](O)C3=C)\CCC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eldecalcitol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H50O5/c1-20(9-6-15-29(3,4)34)24-13-14-25-22(10-7-16-30(24,25)5)11-12-23-19-26(32)28(27(33)21(23)2)35-18-8-17-31/h11-12,20,24-28,31-34H,2,6-10,13-19H2,1,3-5H3/b22-11+,23-12-/t20-,24-,25+,26-,27-,28-,30-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.3658