Learn More
Eldecalcitol, MedChemExpress
Código de producto. 16491999
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16491999 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16491999 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0020
MedChemExpress Eldecalcitol (ED-71) is an orally active vitamin D3 analogue, inhibits bone resorption and increases bone mineral density. Eldecalcitol (ED-71) displays anti-tumor effect and inhibits cell proliferation, migration and induces apoptosis by suppressing GPx-1.
Eldecalcitol (ED-71) is an orally active vitamin D3 analogue, inhibits bone resorption and increases bone mineral density. Eldecalcitol (ED-71) displays anti-tumor effect and inhibits cell proliferation, migration and induces apoptosis by suppressing GPx-1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eldecalcitol
CAS 104121-92-8
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H50O5
Cantidad 1 mg
Sinónimo ED-71 2-(3-hydroxypropoxy)-1,25-dihydroxyvitamin D3
Información de solubilidad DMSO : 3.33 mg/mL (6.79 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O[C@H]1[C@@H](OCCCO)[C@H](O)C(/C(C1)=C\C=C2[C@]3([H])CC[C@H]([C@H](C)CCCC(C)(O)C)[C@@]3(C)CCC\2)=C
Peso molecular (g/mol) 490.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.72
Porcentaje de pureza 98.42%