missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ Conexiones con codos

Código de producto. 17188498
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Hembra/macho de 90° a G de 2,54 cm (1,5 pulg)
Hembra/macho de 90° a G de 2,54 cm (1 pulg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17188498 Hembra/macho de 90° a G de 2,54 cm (1 pulg) cada uno
17198498 Hembra/macho de 90° a G de 2,54 cm (1,5 pulg) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17188498 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 8890125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las conexiones con codos JULABO son adaptadores de tubos para líquidos hembra/macho de 90° disponibles con varios diámetros internos.

  • Los estilos de ajuste incluyen:
    • 90° /G 1 in hembra/macho
    • 90° /G 1 1/2 in hembra/macho

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Hembra/macho de 90° a G de 2,54 cm (1 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Adaptador de ajuste, tubos para líquidos
Cantidad Paquete de 2
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.