Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Elbasvir |
| CAS | 1370468-36-2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
| Línea de productos | Ciencias de la vida |
| Fórmula molecular | C49 H55 N9 O7 |
| Forma física | Polvo |
| Color | De blanco a amarillo claro |
| Pureza | ≥94% |