Learn More
Elbasvir, MedChemExpress
Descripción
Elbasvir (MK-8742) is a hepatitis C virus nonstructural protein 5A (HCV NS5A) inhibitor with EC50s of 4, 3 and 3 nM against genotype 1a, 1b, and 2a, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Elbasvir |
| CAS | 1370468-36-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C49H55N9O7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | MK-8742 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (56.69 mM) |
| SMILES | O=C([C@H](C(C)C)NC(OC)=O)N(CCC1)[C@@H]1C(N2)=NC=C2C(C=C3)=CC4=C3C5=CC6=CC(C7=CN=C([C@H]8N(C([C@H](C(C)C)NC(OC)=O)=O)CCC8)N7)=CC=C6N5[C@H](C9=CC=CC=C9)O4 |
| Peso molecular (g/mol) | 882.02 |
| Mostrar más |