Learn More
Elastopar, TRC
Código de producto. 30379581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30379581 100 mg 100 miligramos
30378384 50 mg -
30373058 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE324550100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-80-9
Fórmula molecular C7 H7 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 165.149
Sinónimo Aniline, N-methyl-N,p-dinitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N,4-dinitrosobenzenamine, Elastopar, Heat Pre, N,4-Dinitroso-N-methylaniline, N,4-Dinitroso-N-methylbenzenamine, N,p-Dinitroso-N-methylaniline, N-Methyl-N,4-dinitrosoaniline, Nitrosan K, Vulnoc DBM
Nombre IUPAC Amida nitrosa N-metil-N-(4-nitrosofeno) nitrosa
SMILES CN(N=O)c1ccc(cc1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N,4-dinitrosobenzenamine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N3O2/c1-10(9-12)7-4-2-6(8-11)3-5-7/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0538