Learn More
Elastin (ELN) (Marker of Arterial Stiffness and Atherosclerosis) Mouse, Clone: ELN/1981, enQuireBio™
Código de producto. 15979937
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15979937 100 μg 100 microgramos
15969937 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15979937 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 2006MSM1P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Elastin (ELN) (Marker of Arterial Stiffness and Atherosclerosis)
Aplicaciones Immunohistochemistry, ELISA
Localización celular Secreted and Extracellular Space
Clasificación Monoclonal
Clon ELN/1981
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Elastin protein
Peso molecular del antígeno 70kDa
Control positivo A549 or U-2197cells. Liver, Kidney, Lung or Intestine.
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2006
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ