Descripción
- La bata de un solo uso, antiestática, proporciona al usuario protección corporal completa
- Protege contra la suciedad y contaminación relacionadas con actividades
- El revestimiento microporoso de polietileno es cómodo y resistente al agua
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata higiénica |
| Tamaño | XXL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno, Polietileno, Laminado de polietileno microporoso |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º de bolsillos | Ninguno |
| Mostrar más |