Learn More
Elastatinal, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453769 5 mg 5 miligramos
15463769 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61120.#0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
Inhibidor de elastasa irreversible
Irreversible elastase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51798-45-9
Fórmula molecular C21H36N8O7
Peso molecular (g/mol) 512.568
Número MDL MFCD00151180
Clave InChI IJWCGVPEDDQUDE-WXZHEDMLSA-N
Sinónimo elastatinal, leu-co-cpd-gln-ala-h
PubChem CID 15942859
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[[(1S)-2-[[(2S)-5-amino-1,5-dioxo-1-[[(2S)-1-oxopropan-2-il]amino]pentan-2-il]amino]-1-(2-amino-1,4,5,6-tetrahidropirimidin-6-il)-2-oxoetil]carbamoilamino]-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)NC(C1CCN=C(N1)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elastatinal
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 mg
Beilstein 873543
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.6
Forma física Polvo