Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sustrato de elastasa V
Código de producto. 15442929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15442929 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 15442929 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60093.MB
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Formulario Polvo
Para utilizar con (aplicación) Sustrato fluorogénico para la cuantificación de leucocitos humanos y elastasa pancreática porcina
Cantidad 25 mg
Tipo de sustrato Sustrato Elastase
Peso molecular 627,70
Requisitos de almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Cantidad de sustrato 25 mg