Learn More
Thermo Scientific™ Inhibidor II de elastasa
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10mg |
| Descripción | Blanco |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Un potente inhibidor irreversible de la elastasa de neutrófilos humana |
| Fórmula molecular | C20H31ClN4O7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 474,90g/mol |
| Sinónimo | Inhibidor de HNE; MeOSuc-AAPA-CMK |
| Sensibilidad | Sensible a la humedad |
| Solubilidad | Soluble en metanol o DMSO |
| Tipo de producto | Reactivo de transducción de la señal |
| Mostrar más |