Learn More
PL BioScience ELAREM™ Realizar lisado de plaquetas humanas, se requiere heparina
Código de producto. p-200008738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Grado de pureza o calidad:
Calidad para investigación
Grado GMP
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Grado de pureza o calidad Tamaño de la unidad
17977731 50 mL Calidad para investigación 50 ml
17987731 50 mL Grado GMP 50 ml
17967731 100 mL Calidad para investigación 100 ml
17957741 100 mL Grado GMP 100 ml
17987721 500 mL Calidad para investigación 500 ml
17977721 500 mL Grado GMP 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17977731 Proveedor PL BioScience N.º de proveedor PE10611
ELAREM™ Perform es un lisado de plaquetas humano de origen europeo que favorece la expansión in vitro de diversas células primarias y líneas celulares. El promotor del crecimiento celular seguro y que aumenta el rendimiento garantiza procesos de laboratorio eficientes con coherencia de lote a lote y un entorno celular libre de xeno.
  • Xeno-Free : El suplemento de cultivo celular xeno-free se obtiene a partir de plaquetas aprobadas para transfusiones obtenidas en centros de sangre autorizados.
  • Origen de la UE : ELAREM™ Perform Research Grade se fabrica a partir de unidades de plaquetas obtenidas de donantes de sangre sanos en centros de sangre autorizados en la UE.
  • Rendimiento celular mejorado : El lisado de plaquetas humanas contiene abundantes factores de crecimiento y citocinas derivadas de plaquetas humanas. Se ha demostrado que esos nutrientes estimulan la proliferación celular y mantienen el fenotipo y el potencial de diferenciación de varias células.
  • Resultados reproducibles : Cada lote de ELAREM™ Perform se produce a partir de grandes grupos de unidades de plaquetas aprobadas para transfusiones para garantizar la consistencia entre lotes y permitir condiciones reproducibles. Calificación& GMP Grado B
  • De la investigación al desarrollo clínico : ELAREM™ Perform cumple con los requisitos de expansión celular académica e industrial y asegura una fácil transición de los resultados de la investigación a aplicaciones clínicas.
  • El producto contiene factores de coagulación. Para inhibir la coagulación del medio de cultivo celular completo, se recomienda añadir un anticoagulante, por ejemplo, heparina, al medio de cultivo celular.
  • Uso previsto : ELAREM™ Perform es solo para uso in vitro y de fabricación. El producto no está indicado para uso terapéutico directo. Para conocer las precauciones de seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) correspondiente.
Especificaciones
Color Transparente, amarillo
Tipo de cultivo Cultivo celular adherente, cultivo celular en suspensión
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de cultivo celular
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Estéril con filtro
Formulación Líquido, lisado de plaquetas humanas
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación
Cantidad 50 mL
Condiciones de envío Hielo seco