Learn More
PL BioScience ELAREM™ Perform-FD, lisado de plaquetas humanas, sin fibrinógeno, no requiere heparina
Código de producto. p-200008739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Grado de pureza o calidad:
Calidad para investigación
Grado GMP
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Grado de pureza o calidad Tamaño de la unidad
17907731 50 mL Calidad para investigación 50 ml
17967741 50 mL Grado GMP 50 ml
17997731 100 mL Calidad para investigación 100 ml
17997721 100 mL Grado GMP 100 ml
17937731 500 mL Calidad para investigación 500 ml
17927731 500 mL Grado GMP 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17907731 Proveedor PL BioScience N.º de proveedor PE20612
ELAREM™ Perform-FD es un lisado de plaquetas humanas desprovisto de fibrinógeno, de origen estadounidense. Como suplemento de cultivo celular, favorece la expansión in vitro de varias células y líneas celulares primarias. Debido al proceso de depleción de fibrinógeno, ELAREM Perform-FD no requiere adición de anticoagulante.
  • Xeno-Free : El suplemento de cultivo celular xeno-free se obtiene a partir de plaquetas aprobadas para transfusiones obtenidas en centros de sangre autorizados.
  • No se requiere adición de heparina : Dado que los fibrinógenos se agotan durante la fabricación, se inhibe la coagulación del medio completo. – Los flujos de trabajo de las aplicaciones se simplifican. Esto elimina la necesidad de añadir un anticoagulante con ELAREM™ Realizar-FD. Es posible que haya trazas de un anticoagulante sin xeno en el lisado de plaquetas humanas.
  • Origen estadounidense : ELAREM™ Perform-FD es un lisado de plaquetas humanas desprovisto de fibrinógeno de origen estadounidense que favorece la expansión in vitro de diversas células primarias y líneas celulares.
  • Rendimiento celular mejorado : El lisado de plaquetas humanas contiene abundantes factores de crecimiento y citocinas derivadas de plaquetas humanas. Se ha demostrado que esos nutrientes estimulan la proliferación celular y mantienen el fenotipo y el potencial de diferenciación de varias células.
  • Resultados reproducibles : Cada lote de ELAREM™ Perform se produce a partir de grandes grupos de unidades de plaquetas aprobadas para transfusiones para garantizar la consistencia entre lotes y permitir condiciones reproducibles. Calificación& GMP Grado B
  • De la investigación al desarrollo clínico : ELAREM™ Perform cumple con los requisitos de expansión celular académica e industrial y asegura una fácil transición de los resultados de la investigación a aplicaciones clínicas.
  • El producto contiene factores de coagulación. Para inhibir la coagulación del medio de cultivo celular completo, se recomienda añadir un anticoagulante, por ejemplo, heparina, al medio de cultivo celular.
  • Uso previsto : ELAREM™ Perform es solo para uso in vitro y de fabricación. El producto no está indicado para uso terapéutico directo. Para conocer las precauciones de seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) correspondiente.
Especificaciones
Color TFGlobal,Staged,GID_100000000573971,MTS_Biologicals_CellCultureMediaandReagents_CellCultureReagentsandSupplements,Color
Tipo de cultivo TFGlobal,Staged,GID_100000000573971,MTS_Biologicals_CellCultureMediaandReagents_CellCultureReagentsandSupplements,CultureType
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de cultivo celular
Esterilidad Estéril
Sterilization Method TFGlobal,Staged,GID_100000000573971,MTS_Biologicals_CellCultureMediaandReagents_CellCultureReagentsandSupplements,dimSterilizationMethod
Formulación TFGlobal,Staged,GID_100000000573971,MTS_Biologicals_CellCultureMediaandReagents_CellCultureReagentsandSupplements,Formulation
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación
Cantidad 50 mL
Condiciones de envío TFGlobal,Staged,GID_100000000573971,MTS_Biologicals_CellCultureMediaandReagents_CellCultureReagentsandSupplements,ShippingCondition