Learn More
Elaiophylin, MedChemExpress
Descripción
Elaiophylin (Azalomycin B
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Elaiophylin |
| CAS | 37318-06-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C54H88O18 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Azalomycin B Gopalamicin Efomycin E |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (48.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@H](O[C@@H]2C[C@@]([C@H]([C@H](O)[C@H](C)[C@](OC(/C=C/C=C/[C@H](C)[C@]([C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@]3(O)O[C@H](C)[C@@H](CC)[C@H](O[C@H]4C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](C)O4)C3)C)([H])OC5=O)=O)([H])[C@H](/C=C/C=C/5)C)C)(O)O[C@H](C)[C@H]2CC)O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 1025.27 |
| Mostrar más |