Learn More
Ácido elaídico, TRC
Código de producto. 30382515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30382515 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30382515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE500200250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elaidic Acid
CAS 112-79-8
Fórmula molecular C18 H34 O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 9-Octadecenoic acid, (E)-, Elaidic acid (8CI), (9E)-9-Octadecenoic acid, (9E)-Octadecenoic acid, (E)-9-Octadecenoic acid, (E)-Oleic acid, 9-trans-Octadecenoic acid, 9-trans-Oleic acid, Elaidinic acid, NSC 26988, trans-9-Octadecenoic acid, trans-Elaidic acid, trans-Oleic acid, trans-δ9-Octadecenoic acid, δ9-trans-Octadecenoic acid, Elaidic Acid, 9-Octadecenoic acid, (9E)-
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-octadec-9-enoico
Peso molecular (g/mol) 282.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.2559