Learn More
Ácido elaídico, TRC
Product Code. 30368937
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30368937 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30368937 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE5002001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Elaidic Acid
CAS 112-79-8
Fórmula molecular C18 H34 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 9-Octadecenoic acid, (E)-, Elaidic acid (8CI), (9E)-9-Octadecenoic acid, (9E)-Octadecenoic acid, (E)-9-Octadecenoic acid, (E)-Oleic acid, 9-trans-Octadecenoic acid, 9-trans-Oleic acid, Elaidinic acid, NSC 26988, trans-9-Octadecenoic acid, trans-Elaidic acid, trans-Oleic acid, trans-δ9-Octadecenoic acid, δ9-trans-Octadecenoic acid, Elaidic Acid, 9-Octadecenoic acid, (9E)-
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-octadec-9-enoico
Peso molecular (g/mol) 282.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.2559