Learn More
Éster metílico del ácido elaídico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Elaidic acid methyl ester |
| CAS | 1937-62-8 |
| Fórmula molecular | C19 H36 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 9-Octadecenoic acid, methyl ester, (E)-, Elaidic acid, methyl ester (6CI,8CI), 9(E)-Octadecenoic acid methyl ester, Methyl 9(E)-octadecenoate, Methyl elaidate, Methyl trans-9-octadecenoate, trans-Oleic acid methyl ester, Elaidic Acid Methyl Ester, 9-Octadecenoic acid, methyl ester, (9E)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+ |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil (E)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 296.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.2715 |