Learn More
Elaidic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16415566
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16415566 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16415566 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113016
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Elaidic acid is the major trans fat found in hydrogenated vegetable oils and can be used as a pharmaceutical solvent.
Elaidic acid is the major trans fat found in hydrogenated vegetable oils and can be used as a pharmaceutical solvent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elaidic acid
Forma física Oil
CAS 112-79-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H34O2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 13.5 mg/mL (47.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 282.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.46
Porcentaje de pureza 98.0%