Learn More
Ácido elaídico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15284604 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15284604 5 g Frasco de vidrio 5 g
15274604 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15284604 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117730050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-79-8 | C18H34O2 | 282.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-79-8
Fórmula molecular C18H34O2
Peso molecular (g/mol) 282.46
Clave InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Sinónimo elaidic acid, trans-oleic acid, trans-9-octadecenoic acid, 9-octadecenoic acid, e-oleic acid, 9-octadecenoic acid, e, e-octadec-9-enoic acid, trans-elaidic acid, 9-octadecenoic acid, 9e, elaidinsaure
PubChem CID 637517
ChEBI CHEBI:27997
Nombre IUPAC ácido (Z)-octadec-9-enoico
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elaidic Acid
Punto de fusión 43.0°C to 45.0°C
Punto de ebullición 288.0°C (100.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 02,II,441
Índice Merck 15,3581
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.46
Porcentaje de pureza 98%