Learn More
Ácido elaídico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11402597 1 g 1 g
11412597 5 g 5 g
11422597 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14832.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.15€
    41.65€ / 1 g
    Ahorro 9.50€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Almacenar en un lugar fresco
In human platelets incubated with arachidonic acid, elaidic acid inhibits HHT and HETE formation while inducing prostaglandin and thromboxane synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
En plaquetas humanas incubadas con ácido araquidónico, el ácido elaídico inhibe la formación de HHT y HETE al tiempo que induce la síntesis de prostaglandina y tromboxano.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-79-8
Fórmula molecular C18H34O2
Peso molecular (g/mol) 282.468
Número MDL MFCD00063954
Clave InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Sinónimo elaidic acid, trans-oleic acid, trans-9-octadecenoic acid, 9-octadecenoic acid, e-oleic acid, 9-octadecenoic acid, e, e-octadec-9-enoic acid, trans-elaidic acid, 9-octadecenoic acid, 9e, elaidinsaure
PubChem CID 637517
ChEBI CHEBI:27997
Nombre IUPAC ácido (Z)-octadec-9-enoico
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elaidic Acid
Punto de fusión 41°C to 45°C
Punto de ebullición 288°C (100 mm)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 1 g
Beilstein 1726543
Índice Merck 14,3533
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.47
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Elaidic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Elaidic acid