Learn More
Elaidamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Elaidamide |
| CAS | 4303-70-2 |
| Fórmula molecular | C18 H35 N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 9-Octadecenamide, (9E)- (9CI, ACI), (9E)-9-Octadecenamide (ACI), 9-Octadecenamide, (E)- (ZCI), Elaidamide (6CI, 7CI, 8CI), (E)-9,10-Octadecenamide, Elaidic acid amide, Elaidic amide, Elaidoylamide, trans-9,10-Octadecenamide, trans-9-Octadecenamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9+ |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)N |
| Nombre IUPAC | (E)-octadec-9-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 281.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.2719 |