Learn More
Elagolix sodio, TRC
Código de producto. 30380351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380351 500 mg
30381456 100 mg
30387631 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE501018500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 832720-36-2
Fórmula molecular C32 H29 F5 N3 O5 . Na
Peso molecular (g/mol) 653.57
Sinónimo Butanoic acid, 4-[[(1R)-2-[5-(2-fluoro-3-methoxyphenyl)-3-[[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-3,6-dihydro-4-methyl-2,6-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]-1-phenylethyl]amino]-, sodium salt (1:1), Butanoic acid, 4-[[(1R)-2-[5-(2-fluoro-3-methoxyphenyl)-3-[[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-3,6-dihydro-4-methyl-2,6-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]-1-phenylethyl]amino]-, monosodium salt (9CI), Elagolix sodium, NBI 56418NA, 4-[[(1R)-2-[5-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)-3-[[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-3,6-dihydro-4-methyl-2,6-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]-1-phenylethyl]amino]butanoic acid sodium salt, (R)-4-((2-(5-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)-3-(2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl)-4-methyl-2,6-dioxo-2,3-dihydropyrimidin-1(6H)-yl)-1-phenylethyl)amino)butanoic acid sodium salt
Nombre IUPAC sodio; 4-[[(1R)-2-[5-(2-fluoro-3-metoxifenilo)-3-[[2-fluoro-6-(trifluorometil)fenil]-4-metil-2,6-dioxopirimidina-1-il]-1-feniletil]aminobutanoato
SMILES [Na+].COc1cccc(C2=C(C)N(Cc3c(F)cccc3C(F)(F)F)C(=O)N(C[C@H](NCCCC(=O)[O-])c4ccccc4)C2=O)c1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elagolix Sodium
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H30F5N3O5.Na/c1-19-28(21-11-6-14-26(45-2)29(21)34)30(43)40(18-25(20-9-4-3-5-10-20)38-16-8-15-27(41)42)31(44)39(19)17-22-23(32(35,36)37)12-7-13-24(22)33;/h3-7,9-14,25,38H,8,15-18H2,1-2H3,(H,41,42);/q;+1/p-1/t25-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 653.1925