Learn More
MedChemExpress Elacytarabine
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 507.66 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 98.0% |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (246.23 mM∣Need ultrasonic) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| CAS | 188181-42-2 |
| Sinónimo | CP 4055 |