Learn More
Elacridar, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Elacridar |
| CAS | 143664-11-3 |
| Fórmula molecular | C34 H33 N3 O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Elacridar - Bio-X TM |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H33N3O5/c1-40-28-9-5-7-26-32(28)36-31-25(33(26)38)6-4-8-27(31)34(39)35-24-12-10-21(11-13-24)14-16-37-17-15-22-18-29(41-2)30(42-3)19-23(22)20-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,35,39)(H,36,38) |
| SMILES | COc1cccc2C(=O)c3cccc(C(=O)Nc4ccc(CCN5CCc6cc(OC)c(OC)cc6C5)cc4)c3Nc12 |
| Nombre IUPAC | N-[4-[2-(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il)etil]fenil]-5-metoxi-9-oxo-10H-acridina-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 563.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 563.242 |