Learn More
Elacridar, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16514454 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16514454 250 mg 250 miligramos
16504454 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16514454 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464952500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143664-11-3 | C34H33N3O5 | 563.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143664-11-3
Fórmula molecular C34H33N3O5
Peso molecular (g/mol) 563.65
Clave InChI OSFCMRGOZNQUSW-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC N-{4-[2-(6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-2-il)etil]fenil}-5-metoxi-9-oxo-9,10-dihidroacridina-4-carboxamida
SMILES COC1=C2NC3=C(C=CC=C3C(=O)C2=CC=C1)C(=O)NC1=CC=C(CCN2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elacridar
Punto de fusión 210.0°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.65
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.