Learn More
Elacridar, MedChemExpress
Código de producto. 16481926
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16481926 500 mg 500 miligramos
16481326 200 mg 200 miligramos
16458128 10 mg 10 miligramos
16457886 100 mg 100 miligramos
16414047 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16481926
Marca: Medchem Express HY50879
MedChemExpress Elacridar is an orally active P-glycoprotein (Pgp) and breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor. Elacridar can be used to examine the influence of efflux transporters on drug distribution to brain and the research of cancer.
Elacridar is an orally active P-glycoprotein (Pgp) and breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor. Elacridar can be used to examine the influence of efflux transporters on drug distribution to brain and the research of cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elacridar
CAS 143664-11-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H33N3O5
Cantidad 500 mg
Sinónimo GF120918 GW0918 GG918 GW120918
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (8.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC=CC(C(NC(C=C3)=CC=C3CCN4CC(C=C(C(OC)=C5)OC)=C5CC4)=O)=C2NC6=C1C=CC=C6OC
Peso molecular (g/mol) 563.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.64
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death