Learn More
Tocris Bioscience™ Elacridar hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30001645 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001645 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4646/10
P-gp inhibitor
P-glycoprotein (P-gp/ABCG1) inhibitor. Blocks P-gp-mediated multidrug resistance (MDR) of the cytotoxic drugs doxorubicin (Cat. No. 2252) and vincristine (Cat. No. 1257) in CHRC5 cells. Also inhibits breast cancer resistance protein (BCRP/ABCG2). Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elacridar hydrochloride
CAS 143851-98-3
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C34H34ClN3O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 600.1
Pureza >98%
Peso molecular 600.112