Learn More
Elacridar-d4 (Mayor), TRC
Código de producto. 30375942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375942 10 mg
30388542 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30375942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE48900210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189481-51-3
Fórmula molecular C34H29D4N3O5
Peso molecular (g/mol) 567.67
Sinónimo Elacridar-d4
SMILES [2H]C([2H])(N1CCc2cc(OC)c(OC)cc2C1)C([2H])([2H])c3ccc(NC(=O)c4cccc5C(=O)c6cccc(OC)c6Nc45)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elacridar-d4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H33N3O5/c1-40-28-9-5-7-26-32(28)36-31-25(33(26)38)6-4-8-27(31)34(39)35-24-12-10-21(11-13-24)14-16-37-17-15-22-18-29(41-2)30(42-3)19-23(22)20-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,35,39)(H,36,38)/i14D2,16D2