Learn More
Elacestrant dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16487928
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487928 10 mg 10 miligramos
16483867 50 mg 50 miligramos
16441879 1 mg 1 miligramo
16427736 100 mg 100 miligramos
16420398 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487928 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19822A
MedChemExpress Elacestrant dihydrochloride (RAD1901 dihydrochloride) is an orally available selective estrogen receptor degrader (SERD) with IC50s of 48 and 870 nM for ERα and ERβ, respectively.
Elacestrant dihydrochloride (RAD1901 dihydrochloride) is an orally available selective estrogen receptor degrader (SERD) with IC50s of 48 and 870 nM for ERα and ERβ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elacestrant dihydrochloride
CAS 1349723-93-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H40Cl2N2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo RAD1901 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (188.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (94.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C2C[C@H](C3=CC=C(OC)C=C3N(CC)CC4=CC=C(CCNCC)C=C4)CCC2=C1.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 531.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.56
Porcentaje de pureza 95.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death