Learn More
UVP Lámpara UV Serie EL
Código de producto. 11778241
Change view
Click to view available options
Modelo:
UVL-24
UVL-26
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-26
UVLS-28
UVM-16
UVM-57
UVS-16
UVS-28
Longitud (métrico):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Longitud (métrico) unitSize
11778241 UVL-26 302 mm cada uno
11708261 UVS-28 376 mm cada uno
11718251 UVLS-28 376 mm cada uno
11748221 UVLM-28 376 mm cada uno
11728251 UVM-16 302 mm cada uno
11768241 UVL-24 249 mm cada uno
11708251 UVLS-24 249 mm cada uno
11758221 UVLS-26 302 mm cada uno
11708231 UVS-16 302 mm cada uno
11728261 UVM-57 378 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11778241 Proveedor UVP N.º de proveedor 95027502
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas lámparas para aplicaciones de laboratorio e inspección. Las lámparas UV de la serie UVP™ EL están fabricadas con una carcasa de metal extruido duradera y pintura en polvo resistente a arañazos.
  • El diseño resistente es excelente para un uso intensivo
  • Ligero para sujetar fácilmente la lámpara o colocarla en el soporte o cabina para utilizarla sin usar las manos
  • El reflector integrado mejora la iluminación UV
Especificaciones
Vataje 6 W
Wavelength 365 nm
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 302 x 96 mm
Longitud (métrico) 302 mm
Modelo UVL-26
Anchura (métrico) 96 mm
Tipo de producto Lámpara UV