Learn More
UVP Lámpara UV Serie EL
Descripción
- El diseño resistente es excelente para un uso intensivo
- Ligero para sujetar fácilmente la lámpara o colocarla en el soporte o cabina para utilizarla sin usar las manos
- El reflector integrado mejora la iluminación UV
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 220 V |
| Vataje | 8 W |
| Wavelength | 254 nm |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 376 x 96 mm |
| Requisitos eléctricos | 8 W, 220 V, 50 Hz |
| Longitud (métrico) | 376 mm |
| Modelo | UVS-28 |
| Anchura (métrico) | 96 mm |
| Tipo de producto | Lámpara UV |
| Mostrar más |