Learn More
UVP Lámparas EL
Código de producto. 11778251
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Wavelength unitSize
11778251 254 nm cada uno
11738251 302 nm cada uno
11758241 365 nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11778251 Proveedor UVP N.º de proveedor 95020002
Solo quedan null
Especificaciones
Fuente de luz UV, luz blanca
Tensión 230 V
Vataje 8 W
Wavelength 254 nm
Amperaje 0,16 A
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 376 x 97 x 64 mm
Requisitos eléctricos 8 W, 230 V, 50/60 Hz
Altura (métrico) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Longitud (métrico) 376 mm
Modelo Lámpara serie EL
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (métrico) 97 mm
Tipo de producto Lámpara UV