Learn More
EKASTU Safety EKASTU Desinfectante de mascarillas
Código de producto. 10549432
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
4.5 cm
Código de producto. Altura (métrico)
10549432 4.5 cm
1 options
Código de producto. 10549432 Proveedor EKASTU Safety N.º de proveedor 266942
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
EKASTU El desinfectante de mascarillas es un desinfectante eficaz a largo plazo para mascarillas.
  • Sin formaldehído
  • Olor agradable
  • No mancha la superficie
  • válvulas antiadherentes
  • 250 ml (concentrado)
Especificaciones
Altura (métrico) 4.5 cm