Learn More
EKASTU Safety EKASTU Líquido de limpieza
Código de producto. 10248784
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml (concentrado)
Código de producto. Capacidad (métrico)
10248784 250 ml (concentrado)
1 options
Código de producto. 10248784 Proveedor EKASTU Safety N.º de proveedor 266962
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
EKASTU El líquido de limpieza se utiliza con dispositivos de protección respiratoria, dispositivos de protección ocular y dispositivos de protección de manos.
No mancha las superficies
Especificaciones
Tipo de producto EKASTU Líquido de limpieza
Color Transparente
Material Carcasa de plástico
Capacidad (métrico) 250 ml (concentrado)
Altura (métrico) 15 cm
Peso (métrico) Aprox. 273 gramos