Learn More
Chemsplash Pantalón Eka
Código de producto. 30058436
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058436 XXL paquete de 50
30058351 Pequeño paquete de 50
30058358 Mediano paquete de 50
30058239 Grande paquete de 50
30058170 Extra grande paquete de 50
30058400 - paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30058436 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2616.400.008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.47€
    147.97€ / paquete de 50
    Ahorro 23.50€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-07-2027
Los pantalones con cintura y tobillos elásticos son fuertes y resistentes a salpicaduras de productos químicos y polvo.
Chemsplash Pantalones con cintura y tobillos elásticos
  • Chemsplash Tela tipo PB 6B de 55 g/m²
  • Cintura y tobillos elásticos
  • Libre de silicona y látex
  • Anti-Static Material
  • Tela que no suelta pelusa
  • Libre de PFAS
  • Cumple con ISO Sala limpia 14644-1:2015 Clase de sala limpia 5-9
Descripción: Chemsplash Los pantalones con cintura y tobillos elásticos están hechos de tela suave y microporosa. Chemsplash tela. Son fuertes y resistentes a salpicaduras de productos químicos y al polvo, no dejan pelusa y cuentan con propiedades antiestáticas según EN1149-5:2008. Chemsplash Los accesorios están diseñados para proteger al usuario del medio ambiente o al medio ambiente del usuario. Esta gama ha sido elaborada para ofrecer la máxima comodidad y facilidad de uso. Los pantalones se ajustan a ISO Sala limpia 14644-1:2015 Normas de sala limpia clase 5-9.
Especificaciones
Tamaño XXL
Sexo Unisex
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Color Blanco
Estilo de tobillo Elástico
Tipo de costura Cosido
N.º de bolsillos Ninguno
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Esterilidad No estéril
Tipo de producto Pantalón