Learn More
Chemsplash Chaqueta Eka A/S con cremallera en el cuello y solapa adhesiva
Código de producto. 30058475
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058475 Pequeño paquete de 25
30058216 Mediano paquete de 25
30058245 Grande paquete de 25
30058463 Extra grande paquete de 25
30058422 XXL paquete de 25
30058215 XXXL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30058475 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2606.400.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.06€
    113.08€ / paquete de 25
    Ahorro 18.98€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-07-2027
Las chaquetas desechables con cremallera están hechas de material suave y microporoso. Chemsplash tela. Fuerte y resistente a salpicaduras de productos químicos y polvo.
Chemsplash Chaqueta desechable con cremallera
  • Chemsplash Tela tipo PB 6B de 55 g/m²
  • Mangas largas y cuello
  • Cremallera cubierta
  • Libre de silicona y látex
  • Anti-Static Material
  • Tela que no suelta pelusa
  • Libre de PFAS
  • Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia clase 5-9
Descripción: Chemsplash La chaqueta desechable con cremallera está hecha de material suave y microporoso. Chemsplash tela. Es fuerte y resistente a salpicaduras de productos químicos y al polvo. Sin pelusa y antiestático según EN1149-5:2008. Chemsplash Los accesorios se utilizan para proteger al usuario del medio ambiente o al medio ambiente del usuario. La gama está diseñada para permitir la máxima comodidad y facilidad de uso. Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia clase 5 - 9.
Especificaciones
Tipo de producto Bata corta de laboratorio
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Tejido compuesto microporoso
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Elástico
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Resistencia Líquidos
N.º de bolsillos Ninguno
Sin látex Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Cleanroom Class Clase 100-100.000 (ISO 5-8)