Learn More
Chemsplash Mono Eka (estéril e irradiado)
Descripción
Chemsplash Mono desechable Eka 55
- Tejido laminado microporoso de 55 g/m²
- Capucha, espalda y puños elásticos de 3 piezas
- Cremallera de dos vías y solapa adhesiva
- Tobillos elásticos
- Sin silicona, látex ni PFAS
- Tejido que no suelta pelusa y Anti-Static
- Cumple con ISO Sala limpia 14644-1:2015 Clase de sala limpia 5-9
- Disponible en tallas 4-6XL (Códigos 2756, 2757 y 2758)
Descripción: El Chemsplash El mono desechable Eka 55 está fabricado con tela laminada microporosa de 55 GSM que no suelta pelusa. Este mono Cat III Tipo 5B/6B ofrece un mejor valor para aplicaciones en las que el traje no se utiliza durante períodos prolongados pero aún así requiere una alta protección contra salpicaduras de productos químicos líquidos. Cuenta con espalda, capucha, puños y tobillos elastizados, con una solapa adhesiva para un sellado adicional. Chemsplash La tela ecológica es Anti-Static según EN1149-5:2008 y no deja pelusa, lo que lo hace ideal para entornos que deben permanecer libres de contaminación por fibras de prendas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tejido compuesto microporoso |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |