Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores de inmersión EK
Código de producto. 10079050 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De -90 °C a +40 °C
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura Tensión unitSize
10079050 De -90 °C a +40 °C 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 10079050 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3291901
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Simplifique la refrigeración directa de muestras pequeñas. Combínelo con circuladores para baño abierto para obtener una alternativa fiable y flexible al enfriamiento con agua corriente que elimina los inconvenientes de manipular hielo seco o LN2.
Una solución simple para el enfriamiento directo de muestras pequeñas. Los refrigeradores de inmersión Thermo Scientific™ EK ofrecen amplios intervalos de temperatura y control integrado. Se pueden utilizar con circuladores para baño abierto con el fin de obtener el método más sencillo para enfriar muestras pequeñas. Una alternativa fiable y flexible al enfriamiento con agua corriente que elimina los inconvenientes de manipular hielo seco o nitrógeno líquido, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. Todos los modelos llevan refrigerante sin CFC.
Modelos EK20 y EK30
  • Circuito refrigerante enfriado por aireAdecuados para aplicaciones de refrigeración individuales, como enfriamiento de pequeños volúmenes, evacuación del calor de reacción o sustitución del enfriamiento con agua corriente
  • EK20 está diseñado para baños con 15 cm de profundidad; la temperatura final de –25 °C puede alcanzarse en un vaso Dewar de 5 l.
  • EK30 está diseñado para baños con 20cm de profundidad; la temperatura final de –30 °C puede alcanzarse en un vaso Dewar de 5 l.
Modelos EK45 y EK90
  • Refrigeradores polivalentes con controlador propio para una precisión de temperatura aproximada de 1 °C a 2 °C
  • Adecuados para aplicaciones de refrigeración individuales, como enfriamiento de pequeños volúmenes o evacuación del calor de reacción
  • Circuito refrigerante enfriado por aireVisor digital de temperatura
  • EK45: alcanza temperaturas de hasta –45 °C en un vaso Dewar de 5 l.
  • EK90: alcanza temperaturas de hasta –90 °C en un vaso Dewar de 5 l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Opción de valor nominal de temperatura EK90, sonda flexible, 230V/50Hz
Capacidad de refrigeración 350 W a +20 °C; 280 W a -10 °C; 170 W a -40°C; 100 W
Intervalo de temperatura De -90 °C a +40 °C
Modelo EK90
Longitud (imperial) de la manguera 59 pulg
Longitud (métrico) de la manguera 150 cm
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Tensión 230 V