Learn More
Novex™ Resina EK-Away™
Descripción
La resina EK-Away™ está diseñada específicamente para la eliminación de EKMax™ u otras enzimas de enteroquinasa después de la escisión de proteínas que contienen el sitio de escisión de enteroquinasa (Figura 1). La resina se conjuga con el inhibidor de la tripsina de soja, que tiene una alta afinidad y capacidad de unión para la enteroquinasa. El sitio catalítico de la enzima une esta resina a base de agarosa para la eliminación simple por lotes o por columna de EKMax™ u otras preparaciones de enteroquinasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Tipo | Resina |
| Cantidad | 30 mL |
| Formulario | Suspensión |