Learn More
Invitrogen™ Resina EK-Away™
Código de producto. 10403982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10403982 7,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10403982 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R18001
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Includes
EK-Away se suministra como pulpa de etanol al 50 %; se incluyen tampones de unión 10X y limpieza 10X; 7,5 ml de resina eliminan 250 unidades de enteroquinasa; 30 ml eliminan 1000 unidades de EKMax.
Diseñada específicamente para la eliminación de EKMax u otras enzimas de enteroquinasa después de la escisión de proteínas que contienen el sitio de escisión de la enteroquinasa
  • La resina se conjuga con el inhibidor de tripsina de soja, que tiene una gran afinidad y capacidad de unión con la enteroquinasa
  • El sitio catalítico de la enzima se une a esta resina basada en agarosa para una sencilla eliminación por lotes o en columna de EKMax u otras preparaciones de enteroquinasa
Purificación de proteínas con etiqueta GST, purificación de proteínas con etiqueta His, purificación de proteínas y péptidos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento EK-Away™ se suministra como pulpa de etanol al 50 % y debe almacenarse a +4 °C. Se incluyen tampones de unión 10X y de limpieza 10X. 7,5 ml de resina eliminan 250 unidades de enteroquinasa; 30 ml eliminan 1000 unidades de EKMax™. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Formulario Suspensión líquida
Línea de productos EK-Away
Cantidad 7,5 mL
Tipo Resina
Fase estacionaria Enteroquinasa
Tipo de columna Afinidad