Learn More
Tocris Bioscience™ EIPA
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001486 10 mg 10 miligramos
30001490 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001486 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3378/10
Inhibits TRPP3-mediated currents; also inhibits the Na+/H+ exchanger (NHE)
TRPP3 channel inhibitor (IC50 = 10.5 μM). Inhibits the Na+/H+ exchanger (NHE). Derivative of amiloride (Cat. No. 0890).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1154-25-2
Fórmula molecular C11H18ClN7O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EIPA
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.76
Pureza >98%
Peso molecular 299.76